ESD occupational shoes, lace-up, Naturform SRC, Augsburg, 11330, 11430
Fournisseur: SCHÜRR-SCHUHVERTRIEB GMBH
1.1430.01.36 1.1430.01.37 1.1430.01.38 1.1430.01.39 1.1430.01.40
SCRR1.1430.01.36EA 83.5 EUR InStock
SCRR1.1430.01.36 SCRR1.1430.01.37 SCRR1.1430.01.38 SCRR1.1430.01.39 SCRR1.1430.01.40
ESD occupational shoes, lace-up, Naturform SRC, Augsburg, 11330, 11430
Chaussures et bottes
Occupational shoe made from smooth leather, leather lining and a slip-resistant nitrile rubber profile EXPERT sole.
  • Soft leather lining
  • Removable insole made from PUR-foam
  • Orthopedic insoles possible
  • Triple shock absorber at heel and ball of the foot relieves joints
For ESD and kitchen use.
Colour: White
Width: 9
Weight: 420 g
Certifications: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20347:2012; O1, SRC
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité