Fleece jacket, DYNAMIC® Tortolas 443
Fournisseur: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
443Z/B95/S 443Z/B95/M 443Z/B95/L 443Z/B95/1XL 443Z/B95/2XL 443Z/B95/3XL
SIOE443Z/B95/SEA 82.1 EUR InStock
SIOE443Z/B95/S SIOE443Z/B95/M SIOE443Z/B95/L SIOE443Z/B95/1XL SIOE443Z/B95/2XL SIOE443Z/B95/3XL
Fleece jacket, DYNAMIC® Tortolas 443
Tenue de travail
Single-coloured jacket for men, made of 2-layer bonded polyester fleece. Both sides are brushed, one side features an anti-pilling treatment. Can be zipped into different jackets.
  • Straight collar, hidden zip closure
  • Inset chest pocket with zip closure, two inset pockets with zip closure
  • Round inset sleeves, elastic piping at end of sleeves
  • Drawstring in hem
Weight: 320 g/m²
Certifications: EN 340 (1XXXX)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité