Zircon I safety helmet
Fournisseur: DELTA PLUS
ZIRC1JA ZIRC1VE ZIRC1OR ZIRC1RO ZIRC1GR
DELPZIRC1JAEA 12.4 EUR InStock
DELPZIRC1JA DELPZIRC1VE DELPZIRC1OR DELPZIRC1RO DELPZIRC1GR
Zircon I safety helmet
Casques Casques de sécurité
The Zircon I is an industrial helmet made from high-density polyethylene (HDPE) with an anti-UV treated screen.
  • Polyethylene interior (LDPE) with eight fastening points
  • Terry cloth sweatband
  • Adjustable strap
  • Electrical insulation
Size: 540-620 mm
Weight: 370 g
EN 397
Certifications: EN 397
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité