Rain jacket, Morgat 4391
Fournisseur: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
4391/W02/S 4391/W02/M 4391/W02/L 4391/W02/1XL 4391/W02/2XL 4391/W02/3XL 4391/H45/1XL 4391/H45/2XL 4391/H45/3XL 4391/H45/L 4391/H45/M 4391/H45/S
SIOE4391/W02/SEA 57.6 EUR InStock
SIOE4391/W02/S SIOE4391/W02/M SIOE4391/W02/L SIOE4391/W02/1XL SIOE4391/W02/2XL SIOE4391/W02/3XL 113-2220 113-2221 113-2222 113-2219 113-2218 113-2217
Rain jacket, Morgat 4391
Tenue de travail
Water- and windproof jacket made of Flexothane® KLEEN: 100% polyamide 6.6 knitting with PU coating. With taped seams. Washable at 95 °C. Ideal for food applications.
  • Supple, stretchable, tear-resistant and comfortable
  • Fixed hood
  • Zip closure under flap with press studs
  • Raglan sleeves
  • Elasticated wristband
  • Underarm ventilation
Weight: 170 g/m²
Certifications: ENV 343 (3-1); EN 14605 (Type PB [4])
Food contact approved
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité