Bodywarmer, Falkenberg 1567
Fournisseur: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
1567/W02/S 1567/W02/M 1567/W02/L 1567/W02/1XL 1567/W02/2XL 1567/W02/3XL
SIOE1567/W02/SEA 51.4 EUR InStock
SIOE1567/W02/S SIOE1567/W02/M SIOE1567/W02/L SIOE1567/W02/1XL SIOE1567/W02/2XL SIOE1567/W02/3XL
Bodywarmer, Falkenberg 1567
Tenue de travail
Warming waistcoat made of Flexothane Classic: 100% polyamide knitting with PU coating and fixed quilted lining inside.
  • 100% water and windproof, supple and stretchable
  • Straight collar, zip closure
  • With inside pocket
  • Extended back
Back length 75 cm
Weight: 180 g/m²
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité