High visibility fleece jacket, Kingley 497Z
Fournisseur: SIOEN
497Z/415/S 497Z/415/M 497Z/415/L 497Z/415/1XL 497Z/415/2XL 497Z/415/3XL 497Z/414/S 497Z/414/M 497Z/414/L 497Z/414/1XL 497Z/414/2XL 497Z/414/3XL 497ZA2T01415XS
113-7719EA 97.5 EUR InStock
113-7719 113-7718 113-7717 113-7714 113-7715 113-7716 113-7713 113-7712 113-7711 113-7708 113-7709 113-7710 SIOE497ZA2T01415XS
High visibility fleece jacket, Kingley 497Z
Tenue de travail
Breathable jacket made of soft, double sided polyester fleece. With anti-pilling treatment and stitched seams. Can be zipped into different jackets.
  • Fixed windbreaker lining in front
  • Straight collar, zip closure
  • Inset chest pocket with zip closure, two inset pockets with zip closure
  • Round inset sleeves, elastic piping at end of sleeves
  • Elastic drawstring in hem
Weight: 285 g/m²
EN 471 (3-2)
Certifications: EN 471 (3-2)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité