High visibility waistcoat, flame-retardant, Hellisan 07A
Fournisseur: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
307A/FR1/M 307A/FR1/L 307A/FR1/1XL 307A/FR1/2XL 307A/FR1/3XL 307A/FY1/S 307A/FY1/M 307A/FY1/L 307A/FY1/1XL 307A/FY1/2XL 307A/FY1/3XL 307A/FC1/S 307A/FC1/M 307A/FC1/L 307A/FC1/1XL 307A/FC1/2XL 307A/FC1/3XL 307A/FR1/S
SIOE307A/FR1/MEA 48.9 EUR InStock
SIOE307A/FR1/M SIOE307A/FR1/L SIOE307A/FR1/1XL SIOE307A/FR1/2XL SIOE307A/FR1/3XL SIOE307A/FY1/S SIOE307A/FY1/M SIOE307A/FY1/L SIOE307A/FY1/1XL SIOE307A/FY1/2XL SIOE307A/FY1/3XL SIOE307A/FC1/S SIOE307A/FC1/M SIOE307A/FC1/L SIOE307A/FC1/1XL SIOE307A/FC1/2XL SIOE307A/FC1/3XL SIOE307A/FR1/S
High visibility waistcoat, flame-retardant, Hellisan 07A
Tenue de travail
High visibility waistcoat made of 100% polyester with 100% FR PU-coating + AST.
  • Anti-static material
  • Flame-retardant
  • Stitched seams
  • V-neck, closure with touch and close fastening
Weight: 250 g/m²
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité