Casquettes de sécurité, AirPro™
Fournisseur: CENTURION SAFETY PRODUCTS
S38NBRP S38RB S53SCHVY S38G S38E S38K S38KRP S38NB S38PNB S38R
111-1684EA 25.6 EUR InStock
111-1684 111-1687 CENUS53SCHVY 111-1677 111-1676 111-1680 111-1682 111-1683 111-1685 111-1686
Casquettes de sécurité, AirPro™
Casques Casquettes
Cette casquette est équipée d'une coque interne en ABS et d'une housse en polyester respirant avec un revêtement en PTFE. Idéale pour l'industrie automobile, le transport aérien, les transports, l'expédition, les chemins de fer et l'ingénierie.
  • Matériau de casquette étanche
  • Version Proban dotée de propriétés ignifuges
  • Panneaux latéraux en maille et tissu respirant pour un meilleur débit d'air et un refroidissement optimisé
  • Lanière plus basse au niveau de la nuque pour une tenue optimisée sur la tête
  • Matériau réfléchissant pour une plus grande sécurité et une meilleure visibilité
  • Disponibles avec une visière réduite pour une meilleure visibilité vers le haut ou le travail de près
Tours de tête : 54 à 62 cm
Poids : 135 g
Visière : 50 mm ; Visière réduite : 30 mm
Certifications: EN 812 (A1)
Modèle Proban : approuvé selon la norme ISO 14116:2008 Index 3, ISO 11611:2007 parag. 6.7 et ISO 11612:2008 parag. 6.3 après 50 cycles de lavage et de séchage (ISO 15797:2002 procédure 8).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité