High visibility waistcoat, Bravone 1666
Fournisseur: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
1666/278/S 1666/278/M 1666/278/L 1666/278/1XL 1666/278/2XL 1666/278/3XL 1666/279/S 1666/279/M 1666/279/L 1666/279/1XL 1666/279/2XL 1666/279/3XL
SIOE1666/278/SEA 145 EUR InStock
SIOE1666/278/S SIOE1666/278/M SIOE1666/278/L SIOE1666/278/1XL SIOE1666/278/2XL SIOE1666/278/3XL SIOE1666/279/S SIOE1666/279/M SIOE1666/279/L SIOE1666/279/1XL SIOE1666/279/2XL SIOE1666/279/3XL
High visibility waistcoat, Bravone 1666
Tenue de travail
Anti-static high visibility waistcoat made of 100% polyester with 100% FR PU-coating + AST. The outside material is windproof and breathable, the cotton lining inside is flame-retardant.
  • Waterrepellent outer fabric, moisture attracting coating on the inside
  • Good cold protection
  • Can be zipped into different jackets
  • Straight collar, zip closure
  • Two patched pockets, one inside pocket
  • Elastic drawstring in hem
Back length: 75 cm
Weight: 250 g/m²
Certifications: EN 13034 (type PB/6), EN 531 + 533, EN 1149-5, EN 471:2003, EN 14058:2004
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité