High visibility rain jacket, Unzen 3720
Fournisseur: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
3720/FY1/M 3720/FY1/L 3720/FY1/3XL 3720/FY1/1XL 3720/FY1/2XL 3720/FC1/S 3720/FC1/M 3720/FC1/L 3720/FC1/1XL 3720/FC1/2XL 3720/FC1/3XL 3720/FY1/S
SIOE3720/FY1/MEA 101 EUR InStock
SIOE3720/FY1/M SIOE3720/FY1/L SIOE3720/FY1/3XL SIOE3720/FY1/1XL SIOE3720/FY1/2XL SIOE3720/FC1/S SIOE3720/FC1/M SIOE3720/FC1/L SIOE3720/FC1/1XL SIOE3720/FC1/2XL SIOE3720/FC1/3XL SIOE3720/FY1/S
High visibility rain jacket, Unzen 3720
Tenue de travail
Waterproof and windproof rain jacket made of Flexothane Classic: 100% polyamide knitting with 100% PU coating. With high frequency welded seams.
  • High wearing comfort: lightweight and noiseless
  • Fixed hood, zip closure under flap with press studs
  • Two patched pockets
  • Raglan sleeves, narrowing by press studs
  • Underarm ventilation
Weight: 180 g/m²
Certifications: EN 471 (3-2), EN 343 (3-2)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité