Cobalt (II) chlorure hexahydraté 98-102% ACS
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
J297-500GEA 1430 EUR InStock
J297-500G J297-100G
Cobalt (II) chlorure hexahydraté 98-102% ACS
Cobalt (II) chlorure hexahydraté
Formule: CoCl₂·6H₂O
Point d'ébullition: 110 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 56 °C
Densité: 1.92 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149652
Numéro CAS: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02462
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98 – 102%
Calcium ≤0.005%
Copper ≤0.002%
Insolubles ≤0.01%
Iron ≤0.005%
Magnesium ≤0.005%
Nickel ≤0.1%
Nitrate ≤0.01%
Potassium ≤0.01%
Sodium ≤0.05%
Sulphate ≤0.01%
Zinc ≤0.03%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité