Propylène carbonate
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16527000EA 55.3 EUR InStock
EHERC16527000
Propylène carbonate
Propylène carbonate
Formule: C₄H₆O₃
MW: 102,09 g/mol
Point d'ébullition: 241…242 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –48,8 °C
Densité: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 132 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00005385
Numéro CAS: 108-32-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité