Acide chlorhydrique 5%
Fournisseur: PROLABO CMP
PRLS88942.290EA 0 EUR InStock
PRLS88942.290 PRLS88942.440
Acide chlorhydrique 5%
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
MW: 36,46 g/mol
Point d'ébullition: ∼100 °C (1013 hPa)
Densité: 1,02…1.05 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
ONU: 1789
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité