1-Vinyl-2-pyrrolidone stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: N-Vinyl-2-pyrrolidone, 1-Vinyl-2-pyrrolidinone, N-Vinyl-2-pyrrolidinone
Stabilization: Stabilised with N,N'-di-sec-butyl-p-phenylenediamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08518.0005 8.08518.0250
8.08518.0005EA 31.2 EUR InStock
8.08518.0005 8.08518.0250
1-Vinyl-2-pyrrolidone stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1-Vinyl-2-pyrrolidone
Formule: C₆H₉NO
MW: 111,1418 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003197
Numéro CAS: 88-12-0
EINECS: 201-800-4
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 13 - 14 °C
Molar Mass 111.14 g/mol
Boiling Point 147 - 149 °C (113 hPa)
Vapor Pressure 0.12 hPa (20 °C)
Flash Point 95 °C
Refractive Index 1.512 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.4 - 10 %(V)
Density 1.04 g/cm3 (20 °C)
pH 9 - 10 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 240 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité