1-Vinyl-2-pyrrolidone
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0083.03EA 1790 EUR InStock
PROOMM0083.03
1-Vinyl-2-pyrrolidone
1-Vinyl-2-pyrrolidone
Formule: C₆H₉NO
MW: 111,1418 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003197
Numéro CAS: 88-12-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité