Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

trans-Chlorure de cinnamoyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck


M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200

8.00236.0100EA 140 EUR InStock
8.00236.9999 8.00236.0100
trans-Chlorure de cinnamoyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
trans-Chlorure de cinnamoyle


Formule: C₉H₇ClO
MW: 166,61 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000732
Numéro CAS: 17082-09-6
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 32 - 35 °C
Molar Mass 166.6 g/mol
Boiling Point 251 - 258 °C
Flash Point 110 °C
Density 1.16 g/cm3 (20 °C)


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité