Bétaïne monohydraté 99+% pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
402191000 402195000
ACRO402191000EA 42.6 EUR InStock
ACRO402191000 ACRO402195000
Bétaïne monohydraté 99+% pour analyses
Bétaïne monohydraté
Formule: C₅H₁₁NO₂·1H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150010
Numéro CAS: 590-47-6
EINECS: 203-490-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 11 % to 15 % (140°C, 3 h)
Sulfated ash ≤0.1 %
Solubility (10% in H2O) Clear colorless solution
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 % (On dry substance)
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité