Bétaïne, anhydre 98% pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
204240050 204241000 204245000 204240025
ACRO204240050EA 29.2 EUR InStock
ACRO204240050 ACRO204241000 ACRO204245000 ACRO204240025
Bétaïne, anhydre 98% pour analyses
Bétaïne
Formule: C₅H₁₁NO₂
Point de fusion: 301 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012123
Numéro CAS: 107-43-7
EINECS: 203-490-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (140°C, 3 h)
Sulfated ash ≤0.1 %
UV transmittance ≥95 % (c=10, H2O, 430 nm) 1 cm cell
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Ammonium (NH4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité