Bétaïne, anhydre 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B24397.0E B24397.22 B24397.36
B24397.0EEA 519 EUR InStock
B24397.0E B24397.22 B24397.36
Bétaïne, anhydre 98%
Bétaïne
Purity: 98% CAS No.: 107-43-7 Molecular Formula: (CH3)3NCH2CO2 Formula Weight: 117.15 Physical Form: Cryst powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Melting Point: 300° dec. Beilstein Reference: 3537113 Merck Reference: 14,1179 MDL No.: MFCD00012123
Formule: C₅H₁₁NO₂
Point de fusion: >300 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012123
Numéro CAS: 107-43-7
EINECS: 203-490-6
Merck Index: 14,1179
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité