Bétaïne chlorhydrate 99%, Extra pur conforme aux spécifications analytiques USP
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
164550010 164550025 164552500
ACRO164550010EA 139 EUR InStock
ACRO164550010 ACRO164550025 ACRO164552500
Bétaïne chlorhydrate 99%, Extra pur conforme aux spécifications analytiques USP
Bétaïne chlorhydrate
Formule: C₅H₁₂ClNO₂
MW: 153,61 g/mol
Point de fusion: 241 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011903
Numéro CAS: 590-46-5
EINECS: 209-683-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms (identification A)
Water ≤0.5 %
Identification B Passes test
Residue after ignition ≤0.1 %
pH 0.8 to 1.2 (1 in 4 solution)
Titration with HClO4 98.5 to 100.5 % (On anhydrous basis)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité