Bétaïne chlorhydrate
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0611.00EA 250 EUR InStock
PROOMM0611.00
Bétaïne chlorhydrate
Bétaïne chlorhydrate
Formule: C₅H₁₂ClNO₂
MW: 153,61 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011903
Numéro CAS: 590-46-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité