Décyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium ≥99% pour les biotechnologies
Fournisseur: VWR Chemicals
J548-10GEA 0 EUR InStock
J548-10G
Décyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium ≥99% pour les biotechnologies
Décyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium
Détergent zwittérionique.
Formule: C₁₅H₃₃NO₃S
MW: 307,4924 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036908
Numéro CAS: 15163-36-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder
Moisture (KF) = 2 %
Purity = 99 %
Solubility (10%, Water) Pass
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité