Décyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium
Fournisseur: G Bioscienes
Attention
DG054 DG055
DG054EA 128 EUR InStock
DG054 DG055
Décyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium
Décyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium
Formule: C₁₅H₃₃NO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036908
Numéro CAS: 15163-36-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité