Octyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium
Fournisseur: Molekula
MOLEM69597338EA 0 EUR InStock
MOLEM69597338
Octyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium
Octyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium
Formule: C₁₃H₂₉NO₃S
Numéro MDL: MFCD00036912
Numéro CAS: 15178-76-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité