Tétradécyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium
Fournisseur: Molekula
MOLEM73580995EA 0 EUR InStock
MOLEM73580995
Tétradécyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium
Tétradécyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium
Formule: C₁₉H₄₁NO₃S
MW: 363,5988 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036910
Numéro CAS: 14933-09-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité