Tétradécyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium
Fournisseur: Serva
35867.01 35867.02
SERA35867.01EA 0 EUR InStock
SERA35867.01 SERA35867.02
Tétradécyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium
Tétradécyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium
Formule: C₁₉H₄₁NO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036910
Numéro CAS: 14933-09-6
EINECS: 239-003-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité