Dihydro-4-méthyl-2H-pyranne-2,6(3H)-dione 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Methyldihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione
126870250 126870050
ACRO126870250EA 171 EUR InStock
ACRO126870250 ACRO126870050
Dihydro-4-méthyl-2H-pyranne-2,6(3H)-dione 97%
Dihydro-4-méthyl-2H-pyranne-2,6(3H)-dione
Formule: C₆H₈O₃
MW: 128,1259 g/mol
Point d'ébullition: 180…182 °C (25 mmHg)
Point de fusion: 40…45 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006683
Numéro CAS: 4166-53-4
EINECS: 224-020-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 45 °C
Assay ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité