Dihydro-4,4-diméthyl-2H-pyranne-2,6(3H)-dione
Fournisseur: Molekula
MOLE14541420-25GEA 0 EUR InStock
MOLE14541420-25G
Dihydro-4,4-diméthyl-2H-pyranne-2,6(3H)-dione
Dihydro-4,4-diméthyl-2H-pyranne-2,6(3H)-dione
Formule: C₇H₁₀O₃
MW: 142,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006684
Numéro CAS: 4160-82-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité