Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Mercaptoacétate d'isooctyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck

Attention

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200

8.40110.0025EA 44.8 EUR InStock
8.40110.0025
Mercaptoacétate d'isooctyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Mercaptoacétate d'isooctyle


Formule: C₁₀H₂₀O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022088
Numéro CAS: 25103-09-7
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 204.36 g/mol
Boiling Point 96 °C (2.7 hPa)
Vapor Pressure 0.3 hPa (20 °C)
Flash Point 130 °C
Refractive Index 1.4606 (21 °C)
Density 0.97 g/cm3 (20 °C)


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité