DIPSO
Fournisseur: Molekula
MOLE34218155-100GEA 0 EUR InStock
MOLE34218155-100G
DIPSO
DIPSO
Formule: C₇H₁₇NO₆S
MW: 261,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038353
Numéro CAS: 68399-80-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité