AMPSO
Fournisseur: Roth Carl
ROTH7159.2EA 182.5 EUR InStock
ROTH7159.2 ROTH7159.1
AMPSO
AMPSO
Formule: C₇H₁₇NO₅S
MW: 227,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041777
Numéro CAS: 68399-79-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité