AMPSO sodium salt
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: N-(1,1-Dimethyl-2-hydroxyethyl)-3-amino-2-hydroxypropanesulphonic acid sodium salt
7014.1 7014.2
ROTH7014.1EA 63.9 EUR InStock
ROTH7014.1 ROTH7014.2
AMPSO sodium salt
AMPSO sodium salt
Formule: C₇H₁₆NNaO₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067500
Numéro CAS: 102029-60-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité