trans-Cinnamonitrile principalement trans 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
110380250 110381000 110380050
ACRO110380250EA 56 EUR InStock
ACRO110380250 ACRO110381000 ACRO110380050
trans-Cinnamonitrile principalement trans 97%
trans-Cinnamonitrile
Formule: C₉H₇N
MW: 129,16 g/mol
Point de fusion: 20 °C
Densité: 1.02 g/cm³
Point d'éclair: 126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001930
Numéro CAS: 1885-38-7
EINECS: 224-441-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5990 to 1.6040 (20°C, 589 nm)
GC ≤10 % (cis-Cinnamonitrile)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité