AEBSF hydrochlorure (4-(2-Aminoéthyl)benzènesulfonylfluoride hydrochlorure) ≥98%, grade dédié à la protéomique
Fournisseur: VWR Chemicals
M182-250MGEA 0 EUR InStock
M182-250MG M182-500MG
AEBSF hydrochlorure (4-(2-Aminoéthyl)benzènesulfonylfluoride hydrochlorure) ≥98%, grade dédié à la protéomique
AEBSF hydrochlorure (4-(2-Aminoéthyl)benzènesulfonylfluoride hydrochlorure)
Formule: C₈H₁₁ClFNO₂S
MW: 239,69 g/mol
Numéro MDL: MFCD00132962
Numéro CAS: 30827-99-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Protease NONE
Purity (Titration) 98 %
Solubility (0.02%, Water) PASS
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité