AEBSF hydrochlorure (4-(2-Aminoéthyl)benzènesulfonylfluoride hydrochlorure)
Fournisseur: G Bioscienes
786-053EA 1860 EUR InStock
786-053
AEBSF hydrochlorure (4-(2-Aminoéthyl)benzènesulfonylfluoride hydrochlorure)
AEBSF hydrochlorure (4-(2-Aminoéthyl)benzènesulfonylfluoride hydrochlorure)
AEBSF (4-[2-Aminoethyl] benzenesulfonyl fluoride hydrochloride) is a specific irreversible inhibitor of serine proteases, including chymotrypsin, kallikrein, plasmin, thrombin and trypsin. AEBSF is a stable non-toxic alternative to PMSF.
Formule: C₈H₁₁ClFNO₂S
MW: 239,69 g/mol
Numéro MDL: MFCD00132962
Numéro CAS: 30827-99-7
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité