Tétrachlorure de diphosphoryle
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Pyrophosphoryle chlorure
22362.14EA 330 EUR InStock
22362.14
Tétrachlorure de diphosphoryle
Tétrachlorure de diphosphoryle
Formule: Cl₄O₃P₂
MW: 251,76 g/mol
Point d'ébullition: 101 °C (10 mmHg)
Point de fusion: –17 °C
Densité: 1,82
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061542
Numéro CAS: 13498-14-1
ONU: 3264
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité