Guanosine
Fournisseur: Roth Carl
ROTH0715.1EA 26.5 EUR InStock
ROTH0715.1
Guanosine
Guanosine
Formule: C₁₀H₁₃N₅O₅
MW: 283,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010182
Numéro CAS: 118-00-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité