Cytidine 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
111810100 111810500 111812500
ACRO111810100EA 62.1 EUR InStock
ACRO111810100 ACRO111810500 ACRO111812500
Cytidine 99+%
Cytidine
Formule: C₉H₁₃N₃O₅
Point de fusion: 210…217 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006545
Numéro CAS: 65-46-3
EINECS: 200-610-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 210 to 217 °C (Dec)
Loss on drying ≤0.5 % (105 °C, 5 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 % (800 °C)
HPLC ≥99.0 %
UV spectrophotometry molar absorptivity 13000 +/- 2%, on dry basis
UV transmittance ≥98 % (c=1, H2O, 430 nm) 1 cm cell
Ratio of Absorbances 2.05 to 2.15 (A280/A260)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité