Cytidine base libre, poudre blanche
Fournisseur: MP Biomedicals
02101459.5 0210145910 0210145980 0210145905
ICNA02101459.5EA 36.6 EUR InStock
ICNA02101459.5 ICNA0210145910 ICNA0210145980 ICNA0210145905
Cytidine base libre, poudre blanche
Cytidine
Soluble in water.
Formule: C₉H₁₃N₃O₅
Point de fusion: 208…218 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006545
Numéro CAS: 65-46-3
EINECS: 200-610-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité