2'-Deoxyuridine
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Uracil deoxyriboside1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)uracil1-((2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
MOLEM85585786EA 0 EUR InStock
MOLEM85585786
2'-Deoxyuridine
2'-Deoxyuridine
Formule: C₉H₁₂N₂O₅
MW: 228,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006527
Numéro CAS: 951-78-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité