5-Bromouridine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A18507.01 A18507.03
A18507.01EA 31.2 EUR InStock
A18507.01 A18507.03
5-Bromouridine ≥98%
5-Bromouridine
Purity: 98% CAS No.: 957-75-5 Molecular Formula: C9H11BrN2O6 Formula Weight: 323.10 Melting Point: 191-193° MDL No.: MFCD00006528
Formule: C₉H₁₁BrN₂O₆
Point de fusion: 191…193 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006528
Numéro CAS: 957-75-5
EINECS: 213-486-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité