5-Bromouridine
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 5-Bromo-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
MOLE22067520-1GEA 0 EUR InStock
MOLE22067520-1G
5-Bromouridine
5-Bromouridine
Formule: C₉H₁₁BrN₂O₆
MW: 323,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006528
Numéro CAS: 957-75-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité