8-Bromoguanosine
Synonyms: 2-Amino-8-bromo-9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-1H-purin-6(9H)-one
002895-25G 002895-5G
FLUO002895-25GEA 0 EUR InStock
FLUO002895-25G FLUO002895-5G
8-Bromoguanosine
8-Bromoguanosine
Formule: C₁₀H₁₂BrN₅O₅
MW: 362,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037985
Numéro CAS: 4016-63-1
EINECS: 223-677-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité