Uridine-5'-triphosphoric acid trisodium salt (UTP-Na3) dihydrate
Fournisseur: Serva
37960.01 37960.02
SERA37960.01EA 0 EUR InStock
SERA37960.01 SERA37960.02
Uridine-5'-triphosphoric acid trisodium salt (UTP-Na3) dihydrate
Uridine-5'-triphosphoric acid trisodium salt (UTP-Na3) dihydrate
Formule: C₉H₁₂N₂Na₃O₁₅P₃·2H₂O
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 116295-90-0
EINECS: 243-347-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité