Pump tubing, Viton®
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
525-50026-00 525-50027-00 525-50028-00 525-52000-00 525-53000-00 525-54000-00 525-56000-00
HEID525-50026-00EA 42 EUR InStock
HEID525-50026-00 HEID525-50027-00 HEID525-50028-00 224-1470 224-1466 224-1467 224-1469
Pump tubing, Viton®
Tuyaux Transfer Tubing
Fluorocarbon rubber, thermoformed Viton B (67% fluorinated), opaque black.
  • Low gas permeability
  • Resistant to solvents and corrosives at high temperatures
Excellent acid resistance at high temperatures.
Temperature range: -30 to +205 °C
Certifications: GLP conform.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité