Raccords pour tuyaux, en T, à baïonnette
Fournisseur: COWIE
016.1104.9.2 016.1105.2 016.1102.2 016.1102.5.2 016.1103.2 016.1103.7.2 016.1104.2
COWI016.1104.9.2EA 17.3 EUR InStock
COWI016.1104.9.2 COWI016.1105.2 COWI016.1102.2 COWI016.1102.5.2 COWI016.1103.2 COWI016.1103.7.2 COWI016.1104.2
Raccords pour tuyaux, en T, à baïonnette
Raccords et connecteurs
T-type connectors, made of PTFE, bayonet type, for tubings.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité