Tubing, PTFE
Fournisseur: COWIE
016.1706 016.1708 016.1714 016.1712
COWI016.1706EA 13.4 EUR InStock
COWI016.1706 COWI016.1708 COWI016.1714 COWI016.1712
Tubing, PTFE
Tuyaux Transfer Tubing
PTFE, white.
  • Excellent chemical resistance
  • Very good thermal resistance, autoclavable
  • Free of extractable substances, physiologically neutral, biocompatible
This tubing is characterised by its non stick surface and excellent dielectric properties.
Temperature resistance: −200 to +260 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité