Lingettes pour salles blanches, haute capacité d'absorption, Vertex®
Fournisseur: Texwipe
TX42 TX49
115-1407EA 128 EUR InStock
115-1407 115-1405
Lingettes pour salles blanches, haute capacité d'absorption, Vertex®
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, sèches
Ces lingettes 100% polyester tricoté à fils continus et aux bords scellés sont très douces au toucher et extrêmement absorbantes.
  • N'ayant subi aucun contact de la main jusqu'à ce que vous ouvriez le sachet, les lingettes Vertex™ vous offrent la meilleure
  • prévention des contaminations dans la catégorie des lingettes pour salles blanches
  • Structure textile unique : haute capacité d'absorption
  • Toucher doux pour les surfaces ou les applications délicates
  • Ces lingettes ne transportent pas de substances cytotoxiques lixiviables et sont apyrogènes
  • Extrêmement efficaces dans un grand nombre d'applications exigeantes
Elles sont fabriquées aux États-Unis à partir de matériau vierge et traitées sur un système de fabrication Vertex™ de Texwipe automatisé. Le procédé de fabrication Vertex™ nettoie, transforme et emballe les lingettes dans un micro-environnement intégré et automatisé. Ces lingettes sont fabriquées dans un environnement ISO de classe 3 avec un faible encombrement, pour un processus plus durable.
Couleur : blanc
Attention: Données exactes au moment de la publication, derniers résultats des tests et méthodes disponibles sur le site du fournisseur.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité