Cap strips for PCR tubes
Fournisseur: EPPENDORF
0030124.839 0030124.847
525-0800EA 64.4 EUR InStock
525-0800 525-0801
Cap strips for PCR tubes
Tubes Tubes PCR
Strips with eight microcaps for 0,1 ml and 0,2 ml wells.
  • Easy and rapid sealing of PCR plates
  • Easy to remove using tab at end of strip
  • With flat or domed shape
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité