Joints
Fournisseur: Witeg
WITG0.180.012EA 11.7 EUR InStock
WITG0.180.012
Joints
Scellés Joints
Silicone with PTFE washers
  • Temperature resistant from −200 to +250 °C
  • Very good chemical resistance
  • Easy handling
For threaded connection caps with hole and GL thread.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité